2,3-Dihydroksybenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13490.06
A13490.14
A13490.22
A13490.06EA
268
PLN
A13490.06
A13490.14
A13490.22
2,3-Dihydroksybenzaldehyd ≥97%
2,3-Dihydroksybenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 24677-78-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 106-109°
Beilstein Reference: 2041781
Formuła:
C₇H₆O₃ Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 106…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003324 Numer CAS: 24677-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 246-398-1 |