Drukuj
2,3-Dihydroksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
183510050 183510250
ACRO183510050EA 200 PLN
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihydroksybenzaldehyd 97%
2,3-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 104…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003324
Numer CAS: 24677-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 246-398-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %