Drukuj
aldehyd 4-hydroksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
144088-250G 144088-50G
SIAL144088-250GEA 655 PLN
SIAL144088-250G SIAL144088-50G
aldehyd 4-hydroksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 116 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006939
Numer CAS: 123-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-599-1
Klasyfikacja Merck : 13,04836