Drukuj
aldehyd 4-hydroksybenzylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000
8.04536.0100EA 225 PLN
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000
aldehyd 4-hydroksybenzylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 116 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006939
Numer CAS: 123-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-599-1
Klasyfikacja Merck : 13,04836
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO