aldehyd 4-hydroksybenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13580.14
A13580.22
A13580.36
A13580.14EA
178
PLN
A13580.14
A13580.22
A13580.36
aldehyd 4-hydroksybenzylowy ≥98%
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 123-08-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 191°/50mm
Beilstein Reference: 471352
Merck Reference: 14,4811
MDL No.: MFCD00006939
Formuła:
C₇H₆O₂ Temp. Wrzenia: 191 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: 115…119 °C Gęstość: 1,129 Temp. Zapłonu: 174 °C (345 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006939 Numer CAS: 123-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-599-1 Klasyfikacja Merck : 14,4811 |