Drukuj
aldehyd 4-hydroksybenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
162770010 162770500 162772500 162770025
ACRO162770010EA 1720 PLN
ACRO162770010 ACRO162770500 ACRO162772500 ACRO162770025
aldehyd 4-hydroksybenzylowy 99%
aldehyd 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114…118 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006939
Numer CAS: 123-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-599-1
Klasyfikacja Merck : 13,04836
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)