3-Hydroksybenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13541.14
A13541.22
A13541.36
A13541.14EA
188
PLN
A13541.14
A13541.22
A13541.36
3-Hydroksybenzaldehyd ≥97%
3-Hydroksybenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 100-83-4
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Melting Point: 102-105°
Boiling Point: 191°/50mm
MDL No.: MFCD00003368
Formuła:
C₇H₆O₂ Temp. Wrzenia: 191 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: 102…105 °C Gęstość: 1,1299 g/cm³ (114 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003368 Numer CAS: 100-83-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-892-9 |