Drukuj
aldehyd salicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxybenzaldehyde
84160-100ML 84160-500ML
SIAL84160-100MLEA 312 PLN
SIAL84160-100ML SIAL84160-500ML
aldehyd salicylowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd salicylowy
Formuła: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003317
Numer CAS: 90-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-961-0
Klasyfikacja Merck : 13,08405