aldehyd salicylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 90-02-8
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.168
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Almond-like
Melting Point: -7°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 471388
Merck Reference: 14,8326
MDL No.: MFCD00003317
Precursor to a variey of chelating agents
Formuła:
C₇H₆O₂ Temp. Wrzenia: 197 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1,168 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003317 Numer CAS: 90-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-961-0 Klasyfikacja Merck : 14,8326 |