Drukuj
aldehyd salicylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
132600010 132601000 132602500 132600050
ACRO132600010EA 1120 PLN
ACRO132600010 ACRO132601000 ACRO132602500 ACRO132600050
aldehyd salicylowy 99%
aldehyd salicylowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003317
Numer CAS: 90-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-961-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08405
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤200 APHA
Phenol ≤1.0 %
Specific gravity 1.16 to 1.17