3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15038.22
A15038.14
A15038.36
A15038.22EA
537
PLN
A15038.22
A15038.14
A15038.36
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd ≥98%
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 86-81-7
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 73-77°
Boiling Point: 163-165°/10mm
MDL No.: MFCD00003364
Formuła:
C₁₀H₁₂O₄ Temp. Wrzenia: 163…165 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 73…77 °C Gęstość: 1,367 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003364 Numer CAS: 86-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-701-6 |