Drukuj
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139910250 139911000 139915000
ACRO139910250EA 141 PLN
ACRO139910250 ACRO139911000 ACRO139915000
3,4,5-Trimetoksybenzaldehyd 99%
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 163…165 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 73…76 °C
Gęstość: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003364
Numer CAS: 86-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-701-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III