Drukuj
2,4,6-Trimetoksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 352 PLN
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimetoksybenzaldehyd 98%
2,4,6-Trimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003313
Numer CAS: 830-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-598-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %