Drukuj
2,3,4-Trimetoksybenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 149 PLN
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimetoksybenzaldehyd 99%
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 168…170 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 38…41 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003310
Numer CAS: 2103-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-271-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %