3,5-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15109.06
A15109.14
A15109.22
A15109.06EA
481
PLN
A15109.06
A15109.14
A15109.22
3,5-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
3,5-Dimetoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 7311-34-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 115…118 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 44…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003366 Numer CAS: 7311-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 230-772-6 |