Drukuj
3,5-Dimetoksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
155220100 155220500
ACRO155220100EA 529 PLN
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimetoksybenzaldehyd 98%
3,5-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 151 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003366
Numer CAS: 7311-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-772-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %