Weratraldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
A11110.0E
A11110.22
A11110.36
A11110.0EEA
3010
PLN
A11110.0E
A11110.22
A11110.36
Weratraldehyd ≥99%
Weratraldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 120-14-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 281°
Beilstein Reference: 473899
Merck Reference: 14,9951
MDL No.: MFCD00003363
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. Wrzenia: 281 °C Temp. topnienia: 42…46 °C Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003363 Numer CAS: 120-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-373-2 Klasyfikacja Merck : 12,10084 |