Drukuj
Weratraldehyd 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 208 PLN
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Weratraldehyd 99+%
Weratraldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 281 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003363
Numer CAS: 120-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-373-2
Klasyfikacja Merck : 12,10084
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %