2,6-Dimetoksybenzaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12209.03
A12209.06
A12209.14
A12209.03EA
428
PLN
A12209.03
A12209.06
A12209.14
2,6-Dimetoksybenzaldehyd ≥99%
Purity: 99%
CAS No.: 3392-97-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00010862
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 96…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010862 Numer CAS: 3392-97-0 |