Drukuj
VWR®, Lejki do materiałów sypkich
Dostawca: VWR Collection
221-0183EA 115 PLN
221-0183 221-0184 221-0185 221-0186 221-0187 221-0188
VWR®, Lejki do materiałów sypkich
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki do materiałów sypkich
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Szybkie i łatwe czyszczenie
O gładkich ścianach wewnętrznych. Do przenoszenia proszków. Może być również stosowany do cieczy.