Drukuj
VWR®, Lejki z długą nóżką
Dostawca: VWR Collection
221-0172EA 177 PLN
221-0172 221-0173 221-0174
VWR®, Lejki z długą nóżką
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na temperaturę
  • Minimalny współczynnik rozszerzalności cieplnej, co gwarantuje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
O gładkich ścianach wewnętrznych.
Certyfikaty: ISO 4798.