2,5-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19928.14
A19928.22
A19928.36
A19928.14EA
249
PLN
A19928.14
A19928.22
A19928.36
2,5-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimetoksybenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 93-02-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 146 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 47…51 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003314 Numer CAS: 93-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-211-5 |