Drukuj
2,5-Dimetoksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115390250 115391000 115395000
ACRO115390250EA 175 PLN
ACRO115390250 ACRO115391000 ACRO115395000
2,5-Dimetoksybenzaldehyd 97%
2,5-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 146 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 45…50 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003314
Numer CAS: 93-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-211-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %