2,4-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12549.14
A12549.22
A12549.14EA
296
PLN
A12549.14
A12549.22
2,4-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
2,4-Dimetoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 613-45-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 165°/10mm
MDL No.: MFCD00003311
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 165 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 67…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003311 Numer CAS: 613-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-342-4 |