2,3-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14080.14
A14080.22
A14080.14EA
349
PLN
A14080.14
A14080.22
2,3-Dimetoksybenzaldehyd ≥98%
2,3-Dimetoksybenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 86-51-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 178 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 51…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003309 Numer CAS: 86-51-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-677-7 |