Drukuj
2,3-Dimetoksybenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115370500 115370100
ACRO115370500EA 577 PLN
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Dimetoksybenzaldehyd 97%
2,3-Dimetoksybenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 137 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 49…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003309
Numer CAS: 86-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-677-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %