Drukuj
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
55543-1G 55543-5G
SIAL55543-1GEA 177 PLN
SIAL55543-1G SIAL55543-5G
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051964
Numer CAS: 18278-34-7