4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11127.03
A11127.06
A11127.14
A11127.03EA
324
PLN
A11127.03
A11127.06
A11127.14
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd ≥98%
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 18278-34-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2045122
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051964 Numer CAS: 18278-34-7 |