Drukuj
VWR®, Lejki z krótką nóżką
Dostawca: VWR Collection
221-0175EA 157 PLN
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Lejki z krótką nóżką
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
O gładkich ścianach wewnętrznych.
Certyfikaty: ISO 4798.