Drukuj
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 205 PLN
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd 98%
4-Hydroksy-2-metoksybenzaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 153…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051964
Numer CAS: 18278-34-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %