3-Hydroksy-p-anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12866.06
A12866.14
A12866.22
A12866.06EA
179
PLN
A12866.06
A12866.14
A12866.22
3-Hydroksy-p-anizaldehyd ≥98%
3-Hydroksy-p-anizaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 621-59-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 179 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 112…116 °C Gęstość: 1,20 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003369 Numer CAS: 621-59-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-694-9 |