Drukuj
Etylowanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
156030050 156031000 156035000
ACRO156030050EA 168 PLN
ACRO156030050 ACRO156031000 ACRO156035000
Etylowanilina 97%
Etylowanilina
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006944
Numer CAS: 121-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-464-7
Klasyfikacja Merck : 13,03890
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)