6-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
L13145.03
L13145.06
L13145.03EA
576
PLN
L13145.03
L13145.06
6-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
6-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 700-44-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 1101524
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. topnienia: 68…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151830 Numer CAS: 700-44-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-844-6 |