Drukuj
5-Metoksysalicylaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 524 PLN
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Metoksysalicylaldehyd 98%
5-Metoksysalicylaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 103 °C (2,5 mmHg)
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003332
Numer CAS: 672-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-589-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %