Drukuj
Butelki z szeroką szyjką i nakrętką zabezpieczającą przed manipulacją
Dostawca: KARTELL
15710 15711 15712
KART15710EA 17.5 PLN
KART15710 KART15711 KART15712
Butelki z szeroką szyjką i nakrętką zabezpieczającą przed manipulacją
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty, z czarną zakrętką.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Nasadka zabezpieczająca przed manipulacją zawiera pierścień zabezpieczający, który jest zabezpieczony, gdy nakrętka jest przykręcona do butelki. Otwarcie butelki przerywa pierścień bezpieczeństwa, wykazując oznaki zakłóceń.