4-Metoksysalicylaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
A12971.03
A12971.06
A12971.14
A12971.03EA
205
PLN
A12971.03
A12971.06
A12971.14
4-Metoksysalicylaldehyd ≥98%
4-Metoksysalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 673-22-3
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 124 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 40…44 °C Gęstość: 1,2065 g/cm³ (51 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003327 Numer CAS: 673-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-604-0 |