Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
216787309 216780704 216782405 216780807 216781203 216781409 216781709 216782508 216783204 216784406 216785402 216786304 216783607
612-5212EA 788 PLN
612-5212 612-4998 612-5205 612-4999 612-5202 612-5203 612-5204 612-5206 612-5207 612-5209 612-5210 612-5211 612-5208
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia, DURAN®
Kolby Kolby miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z korkiem PE, bez certyfikatu zgodności.
  • Z okrągłą podziałką
  • Biały wydrukowany obraz
  • Z certyfikatem partii
Typowe zastosowanie do precyzyjnego pomiaru określonych ilości cieczy, przygotowania i przechowywania standardowych roztworów.
Z wydrukowanym kodem śledzenia (identyfikacja partii).
*Szeroka szyjka
Certyfikaty: ISO 1042