2-Hydroksy-m-anizaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14
A15672.22
A15672.36
A15672.14EA
201
PLN
A15672.14
A15672.22
A15672.36
2-Hydroksy-m-anizaldehyd ≥99%
2-Hydroksy-m-anizaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 148-53-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 265-266°
MDL No.: MFCD00003322
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 265…266 °C Temp. topnienia: 40…42 °C Gęstość: 1,2039 g/cm³ (45 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003322 Numer CAS: 148-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-715-3 |