Drukuj
2-Hydroksy-m-anizaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 303 PLN
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hydroksy-m-anizaldehyd 99%
2-Hydroksy-m-anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 265…266 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 40…42 °C
Gęstość: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003322
Numer CAS: 148-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-715-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %