Drukuj
4-metoksybenzaldehyd ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22314.0250 8.22314.1000
8.22314.0250EA 295 PLN
8.22314.0250 8.22314.1000
4-metoksybenzaldehyd ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-metoksybenzaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 247…249 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0…2 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003385
Numer CAS: 123-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-602-6
Klasyfikacja Merck : 13,00666
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 116 °C
Refractive Index 1.57 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 5.3 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C