4-metoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methoxybenzaldehyde
A15364.30
A15364.0B
A15364.18
A15364.30EA
362
PLN
A15364.30
A15364.0B
A15364.18
4-metoksybenzaldehyd ≥98%
4-metoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 123-11-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.121
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 0-2°
Boiling Point: 247-249°
Beilstein Reference: 471382
Merck Reference: 14,663
MDL No.: MFCD00003385
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 247…249 °C Temp. topnienia: 0…2 °C Gęstość: 1,121 Temp. Zapłonu: 116 °C (241 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003385 Numer CAS: 123-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-602-6 Klasyfikacja Merck : 14,663 |