Drukuj
4-metoksybenzaldehyd 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxybenzaldehyde
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 332 PLN
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
4-metoksybenzaldehyd 99+%
4-metoksybenzaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 248…249 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,121 g/cm³
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003385
Numer CAS: 123-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-602-6
Klasyfikacja Merck : 13,00666
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124