Drukuj
Mechaniczne mieszadła podwieszane, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Dostawca: IKA
U098950 U084463 U087228
IKAAU098950EA 0 PLN
IKAAU098950 IKAAU084463 IKAAU087228
Mechaniczne mieszadła podwieszane, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Mieszadła Mieszadła zawieszane
Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 directive.
  • Suitable for open or pressureless vessels
  • Exchangeable stirring tools
Informacje do zamówienia: Supplied without cables.