4-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11987.14
A11987.22
A11987.36
A11987.14EA
233
PLN
A11987.14
A11987.22
A11987.36
4-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
4-Ethoxybenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 10031-82-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 253…255 °C Temp. topnienia: 13…14 °C Gęstość: 1,08 Temp. Zapłonu: <110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003388 Numer CAS: 10031-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-093-3 |