Drukuj
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
174250250 174251000
ACRO174250250EA 192 PLN
ACRO174250250 ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003388
Numer CAS: 10031-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-093-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %