m-Anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methoxybenzaldehyde
A13962.14
A13962.22
A13962.14EA
267
PLN
A13962.14
A13962.22
m-Anizaldehyd ≥98%
m-Anizaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 591-31-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.5530
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 606013
MDL No.: MFCD00003361
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 231…233 °C Gęstość: 1,118 Temp. Zapłonu: 121 °C (250 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003361 Numer CAS: 591-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-712-8 |