3-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18940.09
A18940.88
A18940.09EA
1130
PLN
A18940.09
A18940.88
3-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
3-Ethoxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 22924-15-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Boiling Point: 132-134/15mm
MDL No.: MFCD00016606
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 132…134 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 21 °C Gęstość: 1,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016606 Numer CAS: 22924-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 245-333-4 |