o-Anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
A10770.22
A10770.36
A10770.22EA
377
PLN
A10770.22
A10770.36
o-Anizaldehyd ≥98%
o-Anizaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 135-02-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5610
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 606301
MDL No.: MFCD00003308
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 237…238 °C Temp. topnienia: 35…39 °C Gęstość: 1,13 Temp. Zapłonu: 117 °C (242 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003308 Numer CAS: 135-02-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-171-7 |