Drukuj
o-Anizaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
149220050 149221000 149225000
ACRO149220050EA 196 PLN
ACRO149220050 ACRO149221000 ACRO149225000
o-Anizaldehyd 98%
o-Anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 34…40 °C
Gęstość: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003308
Numer CAS: 135-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-171-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystals or solid or liquids
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in ethanol)