Eter etylowy salicylaldehydu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15035.18
A15035.22
A15035.18EA
370
PLN
A15035.18
A15035.22
Eter etylowy salicylaldehydu ≥97%
Eter etylowy salicylaldehydu
Purity: 97+%
CAS No.: 613-69-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 1937270
MDL No.: MFCD00003316
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 249 °C Temp. topnienia: 20…22 °C Gęstość: 1,077 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003316 Numer CAS: 613-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-349-2 |